missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride |
| CAS | 2732917-43-8 |
| Molekylformel | C7H2D4F315N • DCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4;/h1-2H,3,11H2;1H/i3D2,11+1;/hD3 |
| LEDER | FC1=CC(F)=CC(F)=C1C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H].[2H]Cl |
| IUPAC-namn | (2,4,6-trifluorophenyl)methan-d2-amine-d2-15N deuterium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.61 |
| Formel vikt | 203.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?