Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzoic acid, 98%
Produktkod. 11458637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458637 5 g 5g
11448637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19758.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28314-80-9 | C7H3F3O2 | 176.094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28314-80-9
Molekylformel C7H3F3O2
Molekylvikt (g/mol) 176.094
MDL-nummer MFCD00042398
InChI-nyckel SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
PubChem CID 520373
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorbensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Smältpunkt 140°C to 142°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1958300
Formel vikt 176.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.