Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11318316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318316 1 g 1g
11328316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15525.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96606-37-0
Molekylformel C7H2F3N
Molekylvikt (g/mol) 157.095
MDL-nummer MFCD00042399
InChI-nyckel HTKFGTCCOJIUIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenecarbonitrile, ncr bf df ff, pubchem1565, acmc-209s7e, ksc488g9f, 2,4,6-trifluoro-benzonitrile, 2,4,6-trifluorobenzonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trifluoro-, radical ion 1-9ci
PubChem CID 737177
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorobenzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Smältpunkt 55°C to 58°C
Kokpunkt 179°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 5512504
Formel vikt 157.1
Procent renhet 99%