Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride, 97%
Produktkod. 11449846
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449846 1 g 1g
11459846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20323.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79538-29-7 | C7H2ClF3O | 194.537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79538-29-7
Molekylformel C7H2ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 194.537
MDL-nummer MFCD00070810
InChI-nyckel SIFIJQFBERMWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorobenzoylchloride, 2,4,6-trifluoro-benzoyl chloride, acmc-20aof3, timtec-bb sbb005827, 2,4,6-tri-fluorobenzoyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-trifluoro, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoyl chloride 1g, benzoyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 144895
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorbensoylklorid
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)Cl)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Densitet 1.499
Kokpunkt 167°C to 168°C
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1958563
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 194.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.