Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| CAS | 214759-21-4 |
| Molekylformel | C7H6F3N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2 |
| LEDER | NCc1c(F)cc(F)cc1F |
| IUPAC-namn | (2,4,6-trifluorophenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.12 |
| Formel vikt | 161.0452 |