Läs mer
2,4,6-Trifluorobenzylamin, TRC
Produktkod. 30456967
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30456967 250 mg
1 options
Produktkod. 30456967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790065250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Molekylformel C7H6F3N
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
LEDER NCc1c(F)cc(F)cc1F
IUPAC-namn (2,4,6-trifluorfenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 161.12
Formel vikt 161.0452