Läs mer
2,4,6-Trifluoropyrimidin, 98 %
Produktkod. 11391567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391567 5 g 5g
11381567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04404.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 696-82-2 | C4HF3N2 | 134,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-82-2
Molekylformel C4HF3N2
Molekylvikt (g/mol) 134.06
MDL-nummer MFCD00039705
InChI-nyckel NTSYSQNAPGMSIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trifluoro, pubchem6891, 2,4,6-trifluoropyrimide, 2,4, 6-trifluoropyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trifluoro, pyrimidine, 2,4,6-trifluoro-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 69677
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorpyrimidin
LEDER FC1=CC(F)=NC(F)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluoropyrimidine
Kokpunkt 100 °C till 102 °C
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 607190
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 134.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.