Läs mer
2,4,6-Triformylphloroglucinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Triformylphloroglucinol |
| CAS | 34374-88-4 |
| Molekylformel | C9H6O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O6/c10-1-4-7(13)5(2-11)9(15)6(3-12)8(4)14/h1-3,13-15H |
| LEDER | OC1=C(C=O)C(O)=C(C=O)C(O)=C1C=O |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.14 |
| Formel vikt | 210.0164 |