Läs mer
2', 4', 6'-trihydroxyacetofenon, 98 %
Produktkod. 10643563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10643563 5 g 5g
10635192 25 g 25g
11974861 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139790050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-66-0
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002287
InChI-nyckel XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 68073
ChEBI CHEBI:64344
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenone
Smältpunkt 219,0 °C till 222,0 °C
Färg Brun till orange-gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)3C6H2COCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 08,II,442
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.