Läs mer
2',4',6'-trihydroxiacetofenonhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356816 5 g 5g
11366816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04156.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
2',4',6'-trihydroxiacetofenonhydrat är en förening som ökar gallsekretionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 ,′4′ ,6′ -Trihydroxiacetofenonhydrat är en förening som ökar gallsekretionen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-66-0
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00002287
InChI-nyckel XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 68073
ChEBI CHEBI:64344
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Smältpunkt 218°C to 223°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1911197
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 168.15 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.