Läs mer
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2 |
| Formel vikt | 186.0528 |