missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2,4-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2,4-Diacetate |
| CAS | 164329-24-2 |
| Molekylformel | C11H10O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,4-Bis(acetyloxy)-6-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O6/c1-6(13)16-8-3-10(15)9(5-12)11(4-8)17-7(2)14/h3-5,15H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC-namn | (3-acetyloxy-4-formyl-5-hydroxyphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.19 |
| Formel vikt | 238.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?