Läs mer
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, 95%
Produktkod. 11494217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494217 25 g 25g
11474217 1 g 1g
11484217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19678.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487-70-7 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
2,4,6-trihydroxibensaldehyd används vid framställning av 2-metyl-floroglucinol genom hydrering med användning av 5 % palladium/kol. Det fungerar som en reaktant för syntesen av biologiskt aktiva molekyler såsom 2,4,6-triklorfenylhydrazoner. Det används också som en xantinoxidashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-trihydroxibensaldehyd används vid framställning av 2-metyl-floroglucinol genom hydrering med 5% palladium/kol. Det fungerar som en reaktant för syntesen av biologiskt aktiva molekyler såsom 2,4,6-triklorfenylhydrazoner. Det används också som en xantinoxidashämmare.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 487-70-7
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00003329
InChI-nyckel BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxy, formylphloroglucinal, phloroglucinolcarboxaldehyde, formylphloroglucinol, phloroglucinol aldehyde, 2,4,6-trihydroxy-benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd, pubchem21790, acmc-1ao01
PubChem CID 68099
IUPAC-namn 2,4,6-trihydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC(O)=C(C=O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt ∼195°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2254429
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.