Läs mer
2,4,6-trihydroxybenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phloroglucinol carboxaldehyde |
| CAS | 487-70-7 |
| Molekylformel | C7 H6 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, Phloroglucinaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H |
| LEDER | Oc1cc(O)c(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vikt | 154.027 |