Läs mer
2,4,6-Trihydroxybenzoesyra monohydrat, 90+%
Produktkod. 11449797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449797 25 g 25g
11459797 100 g 100g
11469797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22768.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71989-93-0 | C7H8O6 | 188,135 g/mol
2,4,6-trihydroxibensoesyramonohydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,6-trihydroxibensoesyramonohydrat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk
syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-93-0
Molekylformel C7H8O6
Molekylvikt (g/mol) 188.135
MDL-nummer MFCD00149095
InChI-nyckel HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
PubChem CID 2723793
IUPAC-namn 2,4,6-trihydroxibensoesyra;hydrat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2212148
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 188.14 (170.12 Anhydrous)
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.