Läs mer
2,4,6-Trihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phloroglucinol carboxylic acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 170.0215 |