missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-triiodoaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-triiodoaniline |
| CAS | 24154-37-8 |
| Molekylformel | C6 H4 I3 N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenamine','2,4,6-triiodo- (9CI','ACI), 2,4,6-Triiodobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-triiodo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Triiodo-phenylamine, NSC 9004 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2 |
| LEDER | Nc1c(I)cc(I)cc1I |
| IUPAC-namn | 2,4,6-triiodoaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.816 |
| Formel vikt | 470.7478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?