Läs mer
2,4,6-Triiodophenol, 98 %
Produktkod. 11433367
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433367 100 g 100g
11414100 5 g 5g
11423367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17145.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471,802 g/mol
2,4,6-trijodfenol används som en joderad desinfektion av produkt som bildas vid klorering av avloppsvatten. Det används också som en potent sköldkörtelstörande kemikalie och för att undersöka dejodinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-trijodfenol används som en joderad desinfektion av produkt som bildas vid klorering av avloppsvatten. Det används också som en potent sköldkörtelstörande kemikalie och för att undersöka dejodinas.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-23-4
Molekylformel C6H3I3O
Molekylvikt (g/mol) 471.802
MDL-nummer MFCD00002179
InChI-nyckel VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
PubChem CID 11862
IUPAC-namn 2,4,6-trijodfenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triiodophenol
Smältpunkt 156 °C till 160 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2046861
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 471.8
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.