Läs mer
2,4,6-Triiodoresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Triiodoresorcinol |
| CAS | 19403-92-0 |
| Molekylformel | C6H3I3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-Triiodo-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3I3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H |
| LEDER | Oc1c(I)cc(I)c(O)c1I |
| IUPAC-namn | 2,4,6-triiodobenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.8 |
| Formel vikt | 487.7267 |