Learn More
2',4',6'-Triisopropylacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11454674
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Product Code. 11454674
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13693.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2′,4′,6′-Triisopropylacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated condition. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2234-14-2
Molekylformel C17H26O
Molekylvikt (g/mol) 246.394
MDL-nummer MFCD00015032
InChI-nyckel SGRDDUKVLKWIBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-triisopropylacetophenone, 2,4,6-tri-isopropylacetophenone, 1-2,4,6-triisopropylphenyl ethanone, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,4,6-tris methylethyl benzene, acetophenone, 2',4',6'-triisopropyl, acmc-1ccvp, ethanone, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl, 2',6'-triisopropylacetophenone, 2,4,6-triisopropylacetophenone
PubChem CID 75224
IUPAC-namn 1-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]ethanone
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)C)C(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2',4',6'-Triisopropylacetophenone
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2051003
Formel vikt 246.39
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.