Läs mer
2,4,6-Triisopropylbensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11429947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429947 25 g 25g
11409947 1 g 1g
11419947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22891.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 154549-38-9 | C15H25BO2 | 248,173 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154549-38-9
Molekylformel C15H25BO2
Molekylvikt (g/mol) 248.173
MDL-nummer MFCD02683099
InChI-nyckel FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
PubChem CID 15153544
IUPAC-namn [2,4,6-tri(propan-2-yl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼165 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 248.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.