missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, 97%, contains 15% water as stabilizer

Produktkod. p-7077380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15239726

Brand: Thermo Scientific Acros 451940010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.43 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36982-84-0
Molekylformel C15H23N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 309.43
InChI-nyckel AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
IUPAC-namn N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonamide
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Smältpunkt 41.0°C to 43.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 309.43
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.