Läs mer
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Azide |
| CAS | 36982-84-0 |
| Molekylformel | C15H23N3O2S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Azide, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl azide, NSC 646156, Trisyl Azide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3 |
| LEDER | O=[S](N=[N+]=[N-])(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1)=C1C(C)C)=O |
| IUPAC-namn | 2,4,6-triisopropylbenzensulfonylazid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.43 |
| Formel vikt | 309.15 |