Läs mer
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11450333
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450333 25 g 25g
11460333 100 g 100g
11470333 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11458.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302,857 g/mol
2,4,6-Triisopropylbensensulfonylklorid används för syntes av glycerofosfolipider som kondensationsmedel och för analys av fosfonolipider i äggula med HPLC/MS-teknik. Det fungerar som ett kopplingsreagens för syntes av oligonukleotider och som sulfonater av pyrimidinnukleosider. Det fungerar också som ett kondensationsmedel vid syntes av vätefosfonatdiestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-Triisopropylbensensulfonylklorid används för syntes av glycerofosfolipider som kondensationsmedel och för analys av fosfonolipider i äggula med HPLC/MS-teknik. Det fungerar som ett kopplingsreagens för syntes av oligonukleotider och som sulfonater av pyrimidinnukleosider. Det fungerar också som ett kondensationsmedel vid syntes av vätefosfonatdiestrar.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6553-96-4
Molekylformel C15H23ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 302.857
MDL-nummer MFCD00007433
InChI-nyckel JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 81042
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensensulfonylklorid
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 94°C to 97°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1218575
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 302.87
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.