Läs mer
2,4,6-triisopropylbenzensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30451823
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30451823 25 g
1 options
Produktkod. 30451823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79557525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 6553-96-4
Molekylformel C15H23ClO2S
Kvantitet 25 g
Synonym 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
LEDER CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 302.86
Formel vikt 302.1107