Läs mer
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylhydrazid
Produktkod. 11343407
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343407 0.5 g 0.5g
11333407 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017976.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Som reagens för generering av diimid | CAS: 39085-59-1 | C15H26N2O2S | 298,45 g/mol
Som ett reagens för generering av diimid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39085-59-1
Molekylformel C15H26N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 298.45
MDL-nummer MFCD00014750
InChI-nyckel UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonohydrazide, benzenesulfonic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl-, hydrazide, tpsh, ksc918s7f, 2,4,6-triisopropylbenzene sulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfono hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzene sulphonohydrazide
PubChem CID 359333
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensensulfonohydrazid
LEDER CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
Smältpunkt 110 °C till 112 °C (dekomposition)
Kvantitet 0.5 g
Beilstein 2145001
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 298.58
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.