Läs mer
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylhydrazid, TRC
Produktkod. 30452786
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452786 10 mg
30456823 100 mg
30453459 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88618310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39085-59-1
Molekylformel C15H26N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 298.44
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensensulfonohydrazid
LEDER CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formel vikt 298.1715