Läs mer
2,4,6-Triisopropylbenzoesyra, 97 %
Produktkod. 11452867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452867 50 g 50g
11442867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15489.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 49623-71-4 | C16H24O2 | 248,366 g/mol
2,4,6-Triisopropylbensoesyra är en hindrad syramellanförening i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-Triisopropylbensoesyra är en hindrad syramellanförening i organisk syntes.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49623-71-4
Molekylformel C16H24O2
Molekylvikt (g/mol) 248.366
MDL-nummer MFCD00015031
InChI-nyckel ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
PubChem CID 96214
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensoesyra
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Smältpunkt 184 °C till 187 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2372331
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 248.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.