Läs mer
2,4,6-triisopropylbensoylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423644
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423644 100 g 100g
11403644 5 g 5g
11413644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11280.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57199-00-5 | C16H23ClO | 266.809 g/mol
2,4,6-Triisopropylbensoylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,6-Triisopropylbensoylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, ammoniak etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57199-00-5
Molekylformel C16H23ClO
Molekylvikt (g/mol) 266.809
MDL-nummer MFCD00015030
InChI-nyckel OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
PubChem CID 92697
IUPAC-namn 2,4,6-tri(propan-2-yl)bensoylklorid
LEDER CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2269534
Formel vikt 266.81
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.