Läs mer
2', 4', 6'-Trimetoxyacetofenon, 98%
Produktkod. 11416887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416887 25 g 25g
11406887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14328.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 832-58-6 | C11H14O4 | 210,23 g/mol
2',4',6'-trimetoxiacetofenon används vid framställning av 4,2',4',6'-tetrametoxi-kalkon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 ,′4′ ,6′ -Trimetoxiacetofenon används vid framställning av 4,2′ ,4′ ,6′ -tetrametoxi-kalkon.
Löslighet
Löslig i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 832-58-6
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00017238
InChI-nyckel KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trimethoxyacetophenone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl ethanone, 2,4,6-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl, ethanone,1-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1-acetyl-2,4,6-trimethoxybenzene, o-methylxanthoxylin, cambridge id 5135317, 2,4,6-trimethoxy acetophenone, 2/',4/',6/'-trimethoxyacetophenone
PubChem CID 123089
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone
Smältpunkt 101 °C till 104 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 519324
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 210.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.