Läs mer
2,4,6-trimetoxiacetofenon, MP Biomedicals
Produktkod. 11413396 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413396 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11413396 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522576105
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethoxy Acetophenone
CAS 832-58-6
Molekylformel C11H14O4
MDL-nummer MFCD00017238
Kvantitet 10 g
Synonym 2',4',6'-trimethoxyacetophenone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl ethanone, 2,4,6-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl, ethanone,1-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1-acetyl-2,4,6-trimethoxybenzene, o-methylxanthoxylin, cambridge id 5135317, 2,4,6-trimethoxy acetophenone, 2/',4/',6/'-trimethoxyacetophenone
InChI-nyckel KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trimetoxifenyl)etan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 210.23
PubChem CID 123089
Formel vikt 210.23