Läs mer
2,4,6-Trimethoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 4, 6-Trimethoxyaniline |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 183.21 |
| Procent renhet | 97% |