Läs mer
2,4,6-trimetoxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433574
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433574 10 g 10g
11443574 50 g 50g
11453574 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11238.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
2,4,6-trimetoxibensaldehyd användes vid framställning och karakterisering av tre RNA-specifika fluorescerande sönder och deras användning i levande cellavbildning. Det användes som startreagens för regioselektiv syntes av nya (± )-8-alkyl-5,7-dihydroxi-4-(4-hydroxifenyl)-3,4-dihydrokumariner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-trimetoxibensaldehyd användes vid framställning och karakterisering av tre RNA-specifika fluorescerande prober och deras användning i levande cellavbildning. Det användes som startreagens för regioselektiv syntes av nya (+/-)-8-alkyl-5,7-dihydroxi-4-(4-hydroxifenyl)-3,4-dihydrokumariner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-79-5
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00003313
InChI-nyckel CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
IUPAC-namn 2,4,6-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1956051
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.