Läs mer
2,4,6-Trimetoxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30457038
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30457038 10 g
1 options
Produktkod. 30457038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79583510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 830-79-5
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1
IUPAC-namn 2,4,6-trimetoxibenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736