Läs mer
2,4,6-Trimetoxibensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11399815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399815 1 g 1g
11309825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19837.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 135159-25-0 | C9H13BO5 | 212,01 g/mol
2,4,6-trimetoxibensenboronsyra används som en mellanprodukt i organiska synteser och i Suzuki-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,6-trimetoxibensenboronsyra används som en mellanprodukt i organiska synteser och
i Suzuki-reaktioner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135159-25-0
Molekylformel C9H13BO5
Molekylvikt (g/mol) 212.01
MDL-nummer MFCD01114642
InChI-nyckel PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester, pubchem9566, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester, acmc-1cirz, ablock ab-12-9177, 2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid
PubChem CID 4197996
IUPAC-namn (2,4,6-trimetoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4315581
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 212.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.