Läs mer
2,4,6-Trimetoxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11391787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391787 25 g 25g
11381787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04997.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 570-02-5
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.20
MDL-nummer MFCD00016497
InChI-nyckel JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
PubChem CID 68441
IUPAC-namn 2,4,6-trimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Smältpunkt ∽158 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1972294
Formel vikt 212.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.