Läs mer
2,4,6-Trimetoxybenzonitril, 98 %
Produktkod. 11425557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425557 25 g 25g
11405557 1 g 1g
11415557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23540.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 2571-54-2 | C10H11NO3 | 193,202 g/mol
2,4,6-trimetoxibensonitril används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-trimetoxibensonitril används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2571-54-2
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.202
MDL-nummer MFCD00001787
InChI-nyckel GBRHJUMDNWLSCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75731
IUPAC-namn 2,4,6-trimetoxibensonitril
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C#N)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 25 g
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 193.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.