Läs mer
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11459530
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459530 250 mg 250mg
11469530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459530 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50348.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61040-78-6 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61040-78-6
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.218
MDL-nummer MFCD00060356
InChI-nyckel CFXXBVNHYJQNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602515
IUPAC-namn (2,4,6-trimetoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CO)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 60°C
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol, 2,4,6-trimethoxybenzyl alcohol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methan-1-ol, 2,4,6-trimethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,4,6-trimethoxy, benzenemethanol, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-methanol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol #, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-alanine methyl ester
Formel vikt 198.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.