Läs mer
2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine |
| CAS | 3102-70-3 |
| Molekylformel | C9H14N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Mesitylenediamine, 1,3,5-Trimethyl-2,6-benzenediamine, 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, NSC 10392 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1157 |