missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Trimethyl-5-nitrobenzene-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethyl-5-nitrobenzene-d11 |
| CAS | 1126138-12-2 |
| Molekylformel | C9D11NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tri(methyl-d3)-5-nitro-benzene-1,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c(c([2H])c(c(c1C([2H])([2H])[2H])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3-dideuterio-5-nitro-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vikt | 176.148 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?