Läs mer
2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol |
| CAS | 71267-12-4 |
| Molekylformel | C7H10N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-4-7(10)5(2)9-6(3)8-4/h10H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1nc(C)c(O)c(C)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimethylpyrimidin-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vikt | 138.0793 |