Läs mer
2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450437
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450437 10 mg 10mg
15460437 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65391.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 313981-55-4 | Molecular Formula: C16H16F3NO2S | Molecular Weight: 343.36 g/mol
En inaktiv analog av m-3M3FBS. Används som negativ kontroll.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En inaktiv analog av m-3M3FBS
  • Används som negativ kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313981-55-4
Molekylformel C16H16F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 343.36
MDL-nummer MFCD00784362
InChI-nyckel SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 770820
IUPAC-namn 2,4,6-trimetyl-N-[2-(trifluormetyl)fenyl]bensensulfonamid
LEDER CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 343.36
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.