Läs mer
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450487
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450487 50 mg 50mg
15440487 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65999.MF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Activates phospholipase C
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 200933-14-8
Molekylformel C16H16F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 343.36
MDL-nummer MFCD00095824
InChI-nyckel ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, m3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzene-1-sulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzenesulfonamide, phospholipase c activator, m-3m3fbs, n-3-trifluoromethylphenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-m-3-trifluoromethylphenyl benzenesulfonamide, tocris-1941
PubChem CID 761523
LEDER CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Smältpunkt 114°C to 118°C
Färg White
Kvantitet 50 mg
IUPAC-namn 2,4,6-trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Formel vikt 343.36
Fysisk form Powder