Läs mer
2',4',6'-trimetylacetofenon, 97+%
Produktkod. 11434583
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434583 100 g 100g
11424583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11549.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1667-01-2 | C11H14O | 162,23 g/mol
2',4',6'-Trimetylacetofenon används som laboratoriekemikalier, tillverkning av ämnen och mellanprodukter för kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2 ,′4′ ,6′ -Trimetylacetofenon används som laboratoriekemikalier, tillverkning av ämnen och som intermediär för kemisk syntes.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1667-01-2
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00008735
InChI-nyckel XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylethanone, 2',4',6'-trimethylacetophenone, acetylmesitylene, acetomesitylene, mesityl methyl ketone, 1-2,4,6-trimethylphenyl ethanone, ethanone, 1-2,4,6-trimethylphenyl, 2-acetylmesitylene, 2,4,6-trimethylacetophenone, methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone
PubChem CID 15461
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trimetylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4',6'-Trimethylacetophenone
Densitet 0.975
Kokpunkt 235 °C till 236 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.517
Kvantitet 100 g
Beilstein 2044595
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.