Learn More
2,4,6-Trimethylaniline, 97%
Product Code. 10615212 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10615212 100 g Glasflaska 100g
10432845 500 g Glasflaska 500g
11955211 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10615212 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 157961000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-05-1
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00007740
InChI-nyckel KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5.0°C
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 233.0°C
Flampunkt 96°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3C6H2NH2
Brytningsindex 1.5505 to 1.5525
Kvantitet 100 g
Beilstein 12,116
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.