Läs mer
2,4,6-trimetylanilin, 97 %
Produktkod. 11955211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955211 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10615212 100 g Glasflaska 100g
10432845 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11955211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157960025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-05-1
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00007740
InChI-nyckel KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -5,0 °C
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 233,0 °C
Flampunkt 96 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3C6H2NH2
Brytningsindex 1,5505 till 1,5525
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 12,116
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar med vatten. Andra lösligheter: lätt löslig i koltetraklorid, löslig i de vanligaste lösningsmedlen
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.