Läs mer
2,4,6-trimetylanilin, 98 %
Produktkod. 11499983
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499983 100 g 100g
11409993 500 g 500g
11419993 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13049.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135,21 g/mol
2,4,6-trimetylanilin är användbar för framställning av Grubbs katalysator. Det används som en föregångare till färgämnen. Det genomgår kondensationsreaktion med glyoxal för att framställa glyoxal-bis(mesitylimin). Det är också involverat i framställningen av 1,3-diketiminligander genom kondensation med 1,3-diketoner. Vidare används det för produktion av Acid Blue 129 färgämne, vilket är användbart i histokemistudier. Utöver detta fungerar det som en byggsten för olika skrymmande ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-trimetylanilin är användbar för framställning av Grubbs′ katalysator. Det används som en föregångare till färgämnen. Det genomgår kondensationsreaktion med glyoxal för att framställa glyoxal-bis(mesitylimin). Det är också involverat i framställningen av 1,3-diketiminligander genom kondensation med 1,3-diketoner. Vidare används det för produktion av Acid Blue 129 färgämne, vilket är användbart i histokemistudier. Utöver detta fungerar det som en byggsten för olika skrymmande ligander.
Löslighet
Något blandbar med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-05-1
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00007740
InChI-nyckel KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylaniline
Smältpunkt -5 °C
Densitet 0.962
Kokpunkt 232 °C till 234 °C
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 636559
Löslighetsinformation Lätt blandig med koltetraklorid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 135.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.