Läs mer
2,4,6-trimetylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylaniline |
| CAS | 88-05-1 |
| Molekylformel | C9H13N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenamine, 2,4,6-trimethyl-, Aniline, 2,4,6-trimethyl- (6CI,8CI), 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylaniline, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, Mesitylene, 2-amino-, NSC 31, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 1-Amino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzenamine, 2,4,6-Trimethylphenylamine, 2-Aminomesitylene, Aminomesitylene, Mesidin, Mesidine, Mesitylamine, 2-Aminomesitylene, NSC 31 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(N)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimetylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vikt | 135.1048 |