Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295054
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10295054 25 g 25g
10009211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12350EB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1541-10-2
Molekylformel C9H12S
Molekylvikt (g/mol) 152.255
MDL-nummer MFCD00218475
InChI-nyckel PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC-namn 2,4,6-trimethylbenzenethiol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)3C6H2SH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.26
Procent renhet 97%