Läs mer
2,4,6-trimetylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11481037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481037 1 g 1g
11491037 5 g 5g
11401047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24060.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164,011 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5980-97-2
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.011
MDL-nummer MFCD00236060
InChI-nyckel BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC-namn (2,4,6-trimetylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼120°C to 127°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2831927
Formel vikt 164.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.